Få mere at vide
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359845
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359845 5 g 5g
11349845 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359845 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19850.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15862-34-7
Molekylær formel C5H3BrN2O3
Molekylvægt (g/mol) 218.994
MDL nummer MFCD00023473
InChI nøgle WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridone, 5-bromo-3-nitropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-nitro-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromopyridine
PubChem CID 85147
IUPAC navn 5-brom-3-nitro-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=C(C(=O)NC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Smeltepunkt 245°C to 248°C
Lugt Nearly Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 383853
Formel vægt 219
Procent renhed 97%