Få mere at vide
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481359
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481359 100 g 100g
15461359 5 g 5g
15471359 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64253.22
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89488-30-2
Molekylær formel C6H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 188.024
MDL nummer MFCD03427657
InChI nøgle HXPMRPRBABWPKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ol, 5-bromo-2-hydroxy-3-picoline, 5-bromo-3-methylpyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ol, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinol, 2-hydroxy-5-bromo-3-picoline, 2-hydroxy-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-methyl
PubChem CID 285436
IUPAC navn 5-brom-3-methyl-lH-pyridin-2-on
SMIL CC1=CC(=CNC1=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine
Smeltepunkt 170°C to 174°C (literature)
Farve Hvid
Mængde 100 g
Beilstein 1447443
Formel vægt 188.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof