Få mere at vide
5-brom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386884
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10386884 10 g 10g
10684565 50 g 50g
10694565 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10386884 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB03758EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5034-74-2
Molekylær formel C8H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 231.045
MDL nummer MFCD00016593
InChI nøgle MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 262238
IUPAC navn 5-brom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(C(=CC(=C1)Br)C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CH3OC6H2(OH)(Br)CH(O)
Mængde 10 g
Synonym 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Formel vægt 231.04
Procent renhed 97%