Få mere at vide
5-Bromo-2-furoinsyre, 99%
Artikelnummer. 11482607
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482607 50 g 50g
11492607 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14840.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 585-70-6 | C5H3BrO3 | 190,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-70-6
Molekylær formel C5H3BrO3
Molekylvægt (g/mol) 190.98
MDL nummer MFCD00003239
InChI nøgle YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
PubChem CID 68511
IUPAC navn 5-bromfuran-2-carboxylsyre
SMIL C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-furoic acid
Smeltepunkt 188°C to 192°C
Mængde 50 g
Beilstein 118354
Formel vægt 190.99
Procent renhed 99%