Få mere at vide
5-brom-2-fluorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392989
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392989 1 g 1g
15423787 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27795.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62802-38-4
Molekylær formel C4H2BrFN2
Molekylvægt (g/mol) 176.98
MDL nummer MFCD07787364
InChI nøgle CTWZYPZCDJKBRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-fluoro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-fluoro, pubchem3589, acmc-1b67r, ksc352k7r, #, 5-bromanyl-2-fluoranyl-pyrimidine, abbypharma ap-11-1804
PubChem CID 600690
IUPAC navn 5-brom-2-fluorpyrimidin
SMIL FC1=NC=C(Br)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Smeltepunkt 90 °C til 93 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 176.98
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2-fluoropyrimidine