Få mere at vide
5-Bromo-2-fluoropyridine, 98%
Artikelnummer. p-7047632
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11378916
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19537.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 766-11-0 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-11-0
Molekylær formel C5H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 175.988
MDL nummer MFCD01863742
InChI nøgle MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5
PubChem CID 2783168
IUPAC navn 5-brom-2-fluorpyridin
SMIL C1=CC(=NC=C1Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-fluoropyridine
Tæthed 1.72
Kogepunkt 162°C to 164°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.5294
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1363171
Formel vægt 175.99
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.