Få mere at vide
5-Bromo-2-fluoropyridine, 98%
Artikelnummer. 11388916
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388916 25 g 25g
11378916 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19537.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 766-11-0 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 766-11-0
Molekylær formel C5H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 175.988
MDL nummer MFCD01863742
InChI nøgle MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5
PubChem CID 2783168
IUPAC navn 5-brom-2-fluorpyridin
SMIL C1=CC(=NC=C1Br)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-fluoropyridine
Tæthed 1.72
Kogepunkt 162°C to 164°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.5294
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1363171
Formel vægt 175.99
Procent renhed 98%