Få mere at vide
5-Bromo-2-fluorophenol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-fluorophenol |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 53°C (0.2 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 191 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Krystallinsk |