Få mere at vide
5-Bromo-2-fluorophenol, 98%
Artikelnummer. 15458078
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15458078
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61518.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112204-58-7 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112204-58-7
Molekylær formel C6H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 190.999
MDL nummer MFCD07782066
InChI nøgle YPTHSYKJDRMAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-bromophenol, phenol, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo phenol, 5-bromo-2-fluoro-phenol, 3-bromo-6-fluorophenol, 3-bromo-6-fluoro-phenol, acmc-2099dd, ksc493i2d
PubChem CID 183421
IUPAC navn 5-bromo-2-fluorophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-fluorophenol
Farve Hvid
Kogepunkt 53°C (0.2 mmHg)
Mængde 5 g
Formel vægt 191
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk