Få mere at vide
5-Bromo-2-fluorocinnamic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469200
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469200 25 g 25g
11459200 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469200 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16109.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202865-71-2
Molekylær formel C9H6BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 245.047
MDL nummer MFCD00143427
InChI nøgle ROTBALNVXDGIQY-DAFODLJHSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluorocinnamic acid, 2e-3-5-bromo-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-5-bromo-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-5-bromo-2-fluoro-phenyl-acrylic acid, e-3-5-bromo-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-5-bromo-2-fluorophenyl-2-propenoic acid, pubchem3230, rarechem bk hw 0189, timtec-bb sbb006748, attercop-chm at116397
PubChem CID 688316
IUPAC navn (E)-3-(5-bromo-2-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)C=CC(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-fluorocinnamic acid
Smeltepunkt 193°C to 196°C
Mængde 25 g
Formel vægt 245.05
Procent renhed 98%