Få mere at vide
5-Bromo-2-fluorocinnamic acid, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-fluorocinnamic acid |
| Smeltepunkt | 193°C to 196°C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 245.05 |
| Procent renhed | 98% |