Få mere at vide
5-Bromo-2-fluorobenzonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile |
| CAS | 179897-89-3 |
| Molekylær formel | C7H3BrFN |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzonitrile, 5-bromo-2-fluoro- (9CI, ACI), 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile (ACI), 2-Fluoro-5-bromobenzonitrile, 3-Bromo-6-fluorobenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3BrFN/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H |
| SMIL | Fc1ccc(Br)cc1C#N |
| IUPAC navn | 5-bromo-2-fluorobenzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.01 |
| Formel vægt | 198.9433 |