Få mere at vide
5-Bromo-2-fluoro-m-xylen, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-fluoro-m-xylene |
| Mængde | 5 g |
| Kogepunkt | 95 °C (22 mmHg) |
| Formel vægt | 203.06 |
| Procent renhed | 97% |