Få mere at vide
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412729
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15412729 1 g 1g
15422729 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15412729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66297.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 845827-13-6 | Molecular Formula: C6H4BrF2N | Molecular Weight: 208.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 845827-13-6
Molekylær formel C6H4BrF2N
Molekylvægt (g/mol) 208.01
MDL nummer MFCD11977429
InChI nøgle QXLZRIGSWWQOLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-difluoromethyl pyridine, pyridine, 5-bromo-2-difluoromethyl, 2-difluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine,5-bromo-2-difluoromethyl, 3-bromo-6-difluoromethyl pyridine, 2-bis fluoranyl methyl-5-bromanyl-pyridine, 5-bromo-alpha,alpha-difluoro-2-picoline
PubChem CID 53415062
IUPAC navn 5-brom-2-(difluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)C1=NC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 35 °C til 40 °C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt 89 °C (192 °F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 208
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof