Få mere at vide
5-Bromo-2'-deoxyuridin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2'-Deoxyuridine |
| CAS | 59-14-3 |
| Molekylær formel | C9 H11 Br N2 O5 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | 5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.1 |
| Formel vægt | 305.9851 |