Få mere at vide
5-Bromo-2'-deoxyuridine, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10606005
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10606005 250 mg Amber Glass 250mg
10328514 500 mg Amber Glass 500mg
11453064 1 g Amber Glass 1g
10092604 5 g Amber Glass 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10606005 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2508250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
5-Bromo-2'-Deoxyuridine is a thymidine analog used as a mutagen in genetic research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-14-3
Molekylær formel C9H11BrN2O5
Molekylvægt (g/mol) 307.10
MDL nummer MFCD00006529
InChI nøgle WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC navn 5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
Navn note Off-white Powder
Smeltepunkt 191°C
Farve White
Infrarødt spektrum Conforms to reference
Analyseprocentområde >99%
Emballage Amber Glass
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 1461
Formel vægt 307.1
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.