Få mere at vide
5-Bromo-2'-deoxyuridin, 99%
Artikelnummer. 15443647
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443647 250 mg 250mg
11322289 1 g 1g
11332289 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15443647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27260.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.74 DKK
    318.65 DKK / 250mg
    Spare 35.09 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59-14-3 | C9H11BrN2O5 | 307,10 g/mol
5-Brom-2'-deoxyuridin (BrdU) er en thymidinanalog, der bruges til at mærke DNA. Det er inkorporeret i nyligt syntetiseret DNA i stedet for thymidin under S-fasen af cellecyklussen. Celler, der aktivt prolifererede, kan derefter påvises ved at denaturere DNA'et og tillade specifikke antistoffer at målrette BrdU-inkorporeringen. Derfor bruges 5-BrdU til at studere cellesignalering og andre processer, der inducerer celleproliferation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 5
-Bromo-2′ -deoxyuridin (BrdU) er en thymidinanalog, der bruges til at mærke DNA. Det er inkorporeret i nyligt syntetiseret DNA i stedet for thymidin under S-fasen af cellecyklussen. Celler, der aktivt prolifererede, kan derefter påvises ved at denaturere DNA'et og tillade specifikke antistoffer at målrette BrdU-inkorporeringen. Derfor bruges 5-BrdU til at studere cellesignalering og andre processer, der inducerer celleproliferation.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-14-3
Molekylær formel C9H11BrN2O5
Molekylvægt (g/mol) 307.10
MDL nummer MFCD00006529
InChI nøgle WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC navn 5-brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Smeltepunkt ∽190 °C (dekomponering)
Mængde 250 mg
Beilstein 30395
Merck Index 14,1452
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation +31° (c=1 i 0,1 N HCl)
Formel vægt 307.1
Procent renhed 99%