Få mere at vide
5-brom-2'-deoxyuridin,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11358489 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358489 5 g 5g
11348489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358489 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210017105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3550.00 DKK
    3377.29 DKK / 5g
    Spare 172.71 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 59-14-3
Molekylær formel C9H11BrN2O5
Molekylvægt (g/mol) 307.10
MDL nummer MFCD00006529
InChI nøgle WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC navn 5-brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
Farve Hvid
Analyseprocentområde >99%
Mængde 5 g
Formel vægt 307.1
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2'-deoxyuridine