Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 5-brom-2'-deoxyuridin, 99+%
Artikelnummer. 10104810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2.5g
500mg
Artikelnummer. 10104810
Brand: Thermo Scientific Chemicals 228590010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 59-14-3 | C9H11BrN2O5 | 307.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-14-3
Molekylær formel C9H11BrN2O5
Molekylvægt (g/mol) 307.10
MDL nummer MFCD00006529
InChI nøgle WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC navn 5-brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2′-deoxyuridine
Absorbans 0.47 to 0.53 (A250/A260),1.87 to 1.93 (A280/A260),1.45 to 1.55 (A290/A260)
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 191.0°C to 194.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 24, IV, 1234
Merck Index 15, 1461
Specifik rotation + 31.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso (50mg/mL)
Resterende opløsningsmidler 0.2% max. ethanol (GC), 0.1% max. methanol (GC)
Formel vægt 307.09
Procent renhed 99+%
Relaterede stoffer 1% max. (HPLC) Total impurities
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.