Få mere at vide
Lonza™ 5-brom-2'deoxyuridin
Mængde:
15 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Syntetisk nukleosid, der er en analog af thymidin.
- Almindeligvis brugt til påvisning af prolifererende celler i levende væv.
- Rutinemæssigt og udstrakt brugt til at måle DNA-syntese og til at mærke celler, der deler sig.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Nukleosider |
| Mængde | 15 mg |