Få mere at vide
Melford 5-brom-2'-deoxyuridin
Artikelnummer. p-200087028
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 30018122
Brand: Melford B742000.5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thymidinanalog brugt til undersøgelse af DNA-syntese.
Thymidinanalog brugt til undersøgelse af DNA-syntese. Denne analog inkorporeres selektivt i cellulært DNA under S-fasen. Leveres som hvidt pulver.
Tekniske data
CAS 59-14-3
Molekylær formel C9H11BrN2O5