Få mere at vide
Melford 5-brom-2'-deoxyuridin
Artikelnummer. 30018124
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018124 5 g
30018122 500 mg
30018123 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018124 Leverandør Melford Leverandørnr. B742005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Thymidinanalog brugt til undersøgelse af DNA-syntese.
Thymidinanalog brugt til undersøgelse af DNA-syntese. Denne analog inkorporeres selektivt i cellulært DNA under S-fasen. Leveres som hvidt pulver.
Tekniske data
CAS 59-14-3
Molekylær formel C9H11BrN2O5
Mængde 5 g