Få mere at vide
Melford 5-brom-2'-deoxyuridin
Beskrivelse
Thymidinanalog brugt til undersøgelse af DNA-syntese.
Thymidinanalog brugt til undersøgelse af DNA-syntese. Denne analog inkorporeres selektivt i cellulært DNA under S-fasen. Leveres som hvidt pulver.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 59-14-3 |
| Molekylær formel | C9H11BrN2O5 |
| Mængde | 500 mg |