Få mere at vide
5-brom-2'-deoxycytidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446909
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446909 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15446909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65456.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.93 DKK
    508.65 DKK / 1g
    Spare 56.28 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1022-79-3 | C9H12BrN3O4 | 306.116 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2'-deoxycytidine
CAS 1022-79-3
Farve Hvid til gul
Molekylær formel C9H12BrN3O4
MDL nummer MFCD00047496
Mængde 1 g
Synonym 5-bromo-2'-deoxycytidine, 5-bromodeoxycytidine, 4-amino-5-bromo-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, unii-6m3tp1aibh, brcdr, bromodeoxycytidine, 6m3tp1aibh, bcdr, 5-bromo-2'-deoxycytidine monohydrate, cytidine, 5-bromo-2'-deoxy
InChI nøgle KISUPFXQEHWGAR-RRKCRQDMSA-N
SMIL C1C(C(OC1N2C=C(C(=NC2=O)N)Br)CO)O
IUPAC navn 4-amino-5-brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 306.116
PubChem CID 472175
Formel vægt 307.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver