Få mere at vide
5-Bromo-2-cyanopyrimidin, 95%
Artikelnummer. 15467888
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467888 5 g 5g
15457888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15467888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61363.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 38275-57-9 | C5H2BrN3 | 183,996 g/mol
5-Brom-2-cyanopyrimidin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-brom-2-cyanopyrimidin er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar væk fra vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38275-57-9
Molekylær formel C5H2BrN3
Molekylvægt (g/mol) 183.996
MDL nummer MFCD02940446
InChI nøgle VPQICCOHFSGBMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-cyanopyrimidine, 5-bromo-2-pyrimidinecarbonitrile, 2-pyrimidinecarbonitrile, 5-bromo, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitile, 2-cyano-5-bromopyrimidine, pubchem5278, acmc-1ad2b, 5-bromo-2-cyano-pyrimidine, ksc497m1f, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitrile
PubChem CID 686546
IUPAC navn 5-brompyrimidin-2-carbonitril
SMIL C1=C(C=NC(=N1)C#N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-cyanopyrimidine
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 775324
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 183.99
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof