Få mere at vide
5-Bromo-2-cyanopyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385395
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385395 5 g 5g
11375395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19621.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 97483-77-7 | Molecular Formula: C6H3BrN2 | Molecular Weight: 183.008 g/mol
Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt
i dichlormethan,
ether,
ethylacetat og methanol Bemærkninger
Opbevares køligt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97483-77-7
Molekylær formel C6H3BrN2
Molekylvægt (g/mol) 183.008
MDL nummer MFCD00234144
InChI nøgle DMSHUVBQFSNBBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-cyanopyridine, 5-bromopicolinonitrile, 5-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-5-bromopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-6-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-bromopyridin, pubchem2108, 5-bromo 2-cyanopyridine
PubChem CID 817154
IUPAC navn 5-brompyridin-2-carbonitril
SMIL C1=CC(=NC=C1Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-cyanopyridine
Smeltepunkt 124°C to 127°C
Mængde 5 g
Beilstein 5498624
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol
Formel vægt 183.01
Procent renhed 95%