Få mere at vide
5-Bromo-2-chlorotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11350027 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11350027 25 g Glass bottle 25g
11340027 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350027 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352410250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 54932-72-8
Molekylær formel C7H6BrCl
Molekylvægt (g/mol) 205.48
InChI nøgle OZFQMHJKAODEON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chlorotoluene, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methyl, 2-chloro-5-bromotoluene, pubchem3604, 5-bromo-2-chlorotoulene, acmc-209lk8, ksc493o2d, ozfqmhjkaodeon-uhfffaoysa, attercop-chm at115283
PubChem CID 609899
IUPAC navn 4-bromo-1-chloro-2-methylbenzene
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chlorotoluene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.5490g/mL
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.5735 to 1.5755
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.549
Kogepunkt 90.0°C to 93.0°C (12.0 mmHg)
Formel vægt 205.48
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-chlorotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.