Få mere at vide
5-Bromo-2-chlorotoluene, 98%
Artikelnummer. 11453284
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453284 100 g 100g
11433284 5 g 5g
11443284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453284 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10602.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54932-72-8 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54932-72-8
Molekylær formel C7H6BrCl
Molekylvægt (g/mol) 205.479
MDL nummer MFCD00018503
InChI nøgle OZFQMHJKAODEON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chlorotoluene, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methyl, 2-chloro-5-bromotoluene, pubchem3604, 5-bromo-2-chlorotoulene, acmc-209lk8, ksc493o2d, ozfqmhjkaodeon-uhfffaoysa, attercop-chm at115283
PubChem CID 609899
IUPAC navn 4-brom-1-chlor-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chlorotoluene
Tæthed 1.549
Mængde 100 g
Brydningsindeks 1.5745
Beilstein 3234896
Kogepunkt 90°C to 93°C (10 mmHg)
Formel vægt 205.48
Procent renhed 98%