Få mere at vide
5-Bromo-2-chloropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30341110
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30341110 5 g
1 options
Artikelnummer. 30341110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6822955G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chloropyrimidine
CAS 32779-36-5
Molekylær formel C4H2BrClN2
Mængde 5 g
Synonym 2-Chloro-5-bromopyrimidine, 5-Bromo-2-chloropyrimidine
InChI formel InChI=1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
SMIL Clc1ncc(Br)cn1
IUPAC navn 5-bromo-2-chloropyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 193.43