Få mere at vide
5-Bromo-2-chloropyrimidine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394975
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394975 5 g 5g
11384975 1 g 1g
15469079 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18360.06
Request Bulk or Custom Format
Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt i syntesen af farmaceutiske varer såsom inhibitorer. Det anvendes også i krydskoblingsreaktioner af indiumorganometalliske forbindelser med 2,5-dihalopyrimidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt i syntesen af farmaceutiske varer såsom inhibitorer. Det anvendes også i krydskoblingsreaktioner af indiumorganometalliske forbindelser med 2,5-dihalopyrimidiner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Lidt opløseligt i DMSO og methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32779-36-5
Molekylær formel C4H2BrClN2
Molekylvægt (g/mol) 193.43
MDL nummer MFCD00483232
InChI nøgle XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-chloro-pyrimidine, 5-bromo-2-chloropyrimidne, pyrimidine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-1,3-diazine, pubchem5159, zlchem 1210, acmc-209hvm, 5-bromo chloropyrimidine, 5-bromo-2-chloroprimidine
PubChem CID 606665
IUPAC navn 5-brom-2-chlorpyrimidin
SMIL ClC1=NC=C(Br)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chloropyrimidine
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Kogepunkt 95°C (15 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 507955
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Slightly soluble in DMSO and methanol.
Formel vægt 193.43
Procent renhed ≥98%