Få mere at vide
5-brom-2-chlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476656 5 g 5g
11466656 1 g 1g
11486656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24862.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53939-30-3 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53939-30-3
Molekylær formel C5H3BrClN
Molekylvægt (g/mol) 192.44
MDL nummer MFCD01318951
InChI nøgle PEAOEIWYQVXZMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro, 2-chloro-5-bromo-pyridine, 2-chlorine-5-bromine pyridine, pubchem1168, acmc-1afhf, 3-bromo-6-chloropyridine, 2-chloro-5-bromo pyridine, 3-bromo-6-chloro-pyridine
PubChem CID 2734414
IUPAC navn 5-brom-2-chlorpyridin
SMIL C1=CC(=NC=C1Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chloropyridine
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Mængde 5 g
Beilstein 108887
Formel vægt 192.44
Procent renhed 98%