Få mere at vide
5-Bromo-2-chlorophenol, 98+%
Artikelnummer. 11481040
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481040 1 g 1g
11491040 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25452.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 183802-98-4 | C6H4BrClO | 207.451 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 183802-98-4
Molekylær formel C6H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 207.451
MDL nummer MFCD00672940
InChI nøgle UEVFFMZHGNYDKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromophenol, 5-bromo-2-chloro-phenol, phenol, 5-bromo-2-chloro, pubchem1476, acmc-1bxbv, 3-bromo-6-chlorophenol, 5-bromo-2-chloro phenol, ksc174k5h
PubChem CID 820392
IUPAC navn 5-brom-2-chlorphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chlorophenol
Smeltepunkt 56°C to 58°C
Mængde 1 g
Formel vægt 207.46
Procent renhed ≥98%