Få mere at vide
5-Bromo-2-chlorobenzoyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 21900-52-7 |
| Molekylær formel | C7 H3 Br Cl2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Dapagliflozin Impurity 55 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3BrCl2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H |
| SMIL | ClC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl |
| IUPAC navn | 5-bromo-2-chlorobenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.908 |
| Formel vægt | 251.874 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?