missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-2-chlorobenzoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 21900-52-7 |
| Molekylær formel | C7 H3 Br Cl2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Dapagliflozin Impurity 55 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3BrCl2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H |
| SMIL | ClC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl |
| IUPAC navn | 5-bromo-2-chlorobenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.908 |
| Formel vægt | 251.874 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?