missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Bromo-2-chlorobenzoyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30347832
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347832 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6805221G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chlorobenzoyl Chloride
CAS 21900-52-7
Molekylær formel C7 H3 Br Cl2 O
Mængde 1 g
Synonym Dapagliflozin Impurity 55
InChI formel InChI=1S/C7H3BrCl2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H
SMIL ClC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
IUPAC navn 5-bromo-2-chlorobenzoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 253.908
Formel vægt 251.874
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.