Få mere at vide
5-Brom-2-chlorobenzoinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 21739-92-4 |
| Molekylær formel | C7H4BrClO2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Chloro-5-bromobenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl |
| IUPAC navn | 5-bromo-2-chlorobenzoinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.46 |
| Formel vægt | 233.9083 |