Få mere at vide
5-Brom-2-chlorobenzoinsyre, TRC
Artikelnummer. 30331533
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30331533 250 g
1 options
Artikelnummer. 30331533 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB682120250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chlorobenzoic Acid
CAS 21739-92-4
Molekylær formel C7H4BrClO2
Mængde 250 g
Synonym 2-Chloro-5-bromobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
IUPAC navn 5-bromo-2-chlorobenzoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 235.46
Formel vægt 233.9083