Få mere at vide
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde |
| CAS | 189628-37-3 |
| Molekylær formel | C7H4OClBr |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-5-bromobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H |
| SMIL | Clc1ccc(Br)cc1C=O |
| IUPAC navn | 5-bromo-2-chlorobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.46 |
| Formel vægt | 217.9134 |