Få mere at vide
5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 15451499
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451499 25 g 25g
15441499 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64333.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132606-40-7 | C6H5BrClN | 206.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132606-40-7
Molekylær formel C6H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 206.47
MDL nummer MFCD07375117
InChI nøgle DTFBHJWQTDQBEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 3-bromo-6-chloro-2-picoline, 3-bromo-6-chloro-2-methyl-pyridine, 5-bromo-2-chloro-6-picoline, 2-chloro-5-bromo-6-methylpyridine, 2-chloro-6-methyl-5-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-6-chloro-2-methyl, 2-chloro-5-bromo-6-picoline, pubchem6208
PubChem CID 14866674
IUPAC navn 3-brom-6-chlor-2-methylpyridin
SMIL CC1=C(Br)C=CC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Smeltepunkt 46°C to 47°C
Kogepunkt 80°C to 84°C (2 mmHg)(literature)
Mængde 25 g
Beilstein 4243997
Formel vægt 206.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske