Få mere at vide
5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 15441499
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441499 5 g 5g
15451499 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15441499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64333.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132606-40-7 | C6H5BrClN | 206.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132606-40-7
Molekylær formel C6H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 206.47
MDL nummer MFCD07375117
InChI nøgle DTFBHJWQTDQBEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 3-bromo-6-chloro-2-picoline, 3-bromo-6-chloro-2-methyl-pyridine, 5-bromo-2-chloro-6-picoline, 2-chloro-5-bromo-6-methylpyridine, 2-chloro-6-methyl-5-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-6-chloro-2-methyl, 2-chloro-5-bromo-6-picoline, pubchem6208
PubChem CID 14866674
IUPAC navn 3-brom-6-chlor-2-methylpyridin
SMIL CC1=C(Br)C=CC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Smeltepunkt 46°C to 47°C
Kogepunkt 80°C to 84°C (2 mmHg)(literature)
Mængde 5 g
Beilstein 4243997
Formel vægt 206.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.