Få mere at vide
5-Bromo-2-chloro-3-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15565086 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15565086 25 g 25g
15555086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15565086 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360910250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 29241-60-9
Molekylær formel C6H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 206.47
InChI nøgle YTSKHJMMNFPBBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-picoline, 5-bromo-2-chloro-3-methyl pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl, 2-chloro-5-bromo-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-bromo pyridine, pubchem1104, ksc495o9j
PubChem CID 285434
IUPAC navn 5-bromo-2-chloro-3-methylpyridine
SMIL CC1=CC(=CN=C1Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
Smeltepunkt 40.0°C to 46.0°C
Kogepunkt 78.0°C (3.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 25 g
Beilstein 20,V,5,538
Formel vægt 206.47
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.