Få mere at vide
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine |
| CAS | 67443-38-3 |
| Molekylær formel | C5H2BrClN2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-3-nitro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2BrClN2O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(Br)cnc1Cl |
| IUPAC navn | 5-bromo-2-chloro-3-nitropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.44 |