Få mere at vide
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine, 98%
Artikelnummer. 15442299
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442299 25 g 25g
15452299 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15442299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64897.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67443-38-3 | C5H2BrClN2O2 | 237.44 g/mol
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-brom-2-chlor-3-nitropyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67443-38-3
Molekylær formel C5H2BrClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 237.44
MDL nummer MFCD00222270
InChI nøgle WWQQPSDIIVXFOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro, abbypharma ap-12-5159, zlchem 393, pubchem1166, acmc-209nz1, ksc352q2l, 5-bromo-2-chloro-3-nitropyridin, 2-chloro-5-bromo-3-nitropyridine
PubChem CID 7019412
IUPAC navn 5-brom-2-chlor-3-nitropyridin
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Smeltepunkt 66°C to 68°C
Farve Gul
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 147551
Formel vægt 237.44
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk