Få mere at vide
5-brom-2-chlor-3-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461159
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461159 25 g 25g
15451159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64109.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29241-60-9 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29241-60-9
Molekylær formel C6H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 206.467
MDL nummer MFCD03095093
InChI nøgle YTSKHJMMNFPBBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-picoline, 5-bromo-2-chloro-3-methyl pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl, 2-chloro-5-bromo-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-bromo pyridine, pubchem1104, ksc495o9j
PubChem CID 285434
IUPAC navn 5-brom-2-chlor-3-methylpyridin
SMIL CC1=CC(=CN=C1Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Mængde 25 g
Beilstein 1562796
Formel vægt 206.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof