Få mere at vide
5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498218
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15498218
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61664.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 405224-23-9
Molekylær formel C6H2BrClN2
Molekylvægt (g/mol) 217.45
MDL nummer MFCD09801046
InChI nøgle MQOHJAYYYVQBSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chloronicotinonitrile, 5-bromo-2-chloro-3-cyanopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-2-chloro, pubchem15627, acmc-1amn3, 5-bromo-2-chloronicotinontrile, 5-bromo-2-chloro-nicotinonitrile, 5-bromo-2-chloro-pyridine-3-carbonitrile, 5-bromo-2-chloropyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 21948269
IUPAC navn 5-bromo-2-chloropyridine-3-carbonitrile
SMIL ClC1=NC=C(Br)C=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 217.45
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid