Få mere at vide
5-Bromo-2-aminopyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-aminopyrimidine |
| CAS | 7752-82-1 |
| Molekylær formel | C4 H4 Br N3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8) |
| SMIL | Nc1ncc(Br)cn1 |
| IUPAC navn | 5-bromopyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 174 |
| Formel vægt | 172.9589 |