Få mere at vide
5-Bromo-2-(4-morfolinyl)benzonitril, 98%
Artikelnummer. 15417908
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417908 250 mg 250mg
15407908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61376.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 1105665-08-4 | C11H11BrN2O | 267,126 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1105665-08-4
Molekylær formel C11H11BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 267.126
InChI nøgle IENSJQPUDLLAOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-morpholino benzonitrile, 5-bromo-2-morpholinobenzonitrile, 5-bromo-2-morpholin-4-yl benzonitrile
PubChem CID 59558545
IUPAC navn 5-brom-2-morpholin-4-ylbenzonitril
SMIL C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2-(4-morpholinyl)benzonitrile
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 267.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof