Få mere at vide
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30341350
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30341350 2 g
1 options
Artikelnummer. 30341350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6840852G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
CAS 56686-16-9
Molekylær formel C6 H7 Br N2 O2
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C6H7BrN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
SMIL COc1ncc(Br)c(OC)n1
IUPAC navn 5-bromo-2,4-methoxypyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 219.04
Formel vægt 217.9691