Få mere at vide
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine |
| CAS | 56686-16-9 |
| Molekylær formel | C6 H7 Br N2 O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BrN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ncc(Br)c(OC)n1 |
| IUPAC navn | 5-bromo-2,4-methoxypyrimidin |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.04 |
| Formel vægt | 217.9691 |