Få mere at vide
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid monohydrate, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
:
5g; Glass bottle
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2, 4-dihydroxybenzoic acid monohydrate |
| CAS | 160348-98-1 |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 209°C to 210°C |
| Farve | White to Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C7H5BrO4·H2O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.